Drukuj
węglan srebra 99%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
176970250 176971000
ACRO176970250EA 1090 PLN
ACRO176970250 ACRO176971000
węglan srebra 99%, pure
węglan srebra
Formuła: CAg₂O₃
Gęstość: 5,65 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003403
Numer CAS: 534-16-7
Numer WE (dawny EINECS): 208-590-3
Jednostka: 3077
Klasyfikacja Merck : 12,08650
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to green Granular powder
Assay ≥98.5 %
Melting point 176 to 180 °C
Water ≤1 %
HPLC ≥97.5 %
Specific optical rotation +10° to +12° (20 °C, 589 nm) (5 % in water)