cyjanek srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
|
Niebezpieczeństwo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
184535-10G
184535-50G
SIAL184535-10GEA
348
PLN
SIAL184535-10G
SIAL184535-50G
cyjanek srebra, Sigma-Aldrich®
cyjanek srebra
Formuła:
AgCN Temp. topnienia: 320…350 °C Gęstość: 3,943 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003409 Numer CAS: 506-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-048-6 Jednostka: 1684 ADR: 6.1,II Klasyfikacja Merck : 12,08655 |