cyjanek srebra 99
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Argentous cyanide
Purity: 99%
CAS No.: 506-64-9
Molecular Formula: CAgN
Formula Weight: 133.84
Physical Form: Powder
Density: 3.95
Refractive Index: 1.685
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White to off-white
Odour: Odourless
Melting Point: 320° dec.
Solubility: Insoluble in water, dilute acids, and alcohol. Soluble in alkali cyanides and boiling concentrated HNO3
Merck Reference: 14,8512
UN No.: 1684
MDL No.: MFCD00003409
Silver plating
Formuła:
AgCN MW: 133.89 g/mol Temp. topnienia: 320 °C (temp. rozkładu) Gęstość: 3.95 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003409 Numer CAS: 506-64-9 Numer WE (dawny EINECS): 208-048-6 Jednostka: 1684 Klasyfikacja Merck : 12,08655 |