Drukuj
cyjanek miedzi (I) for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper cyanide, Cuprous cyanide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
8.41811.0100EA 162 PLN
8.41811.0100 8.41811.1000 8.41811.0500
cyjanek miedzi (I) for synthesis, Sigma-Aldrich®
cyjanek miedzi (I)
Formuła: CCuN
MW: 89.56 g/mol
Temp. topnienia: 474
Gęstość: 2.92 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010975
Numer CAS: 544-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-883-6
Jednostka: 1587
ADR: 6.1 II
Klasyfikacja Merck : 13,02691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 473 °C
Molar Mass 89.56 g/mol
Bulk Density 750 kg/m3
Density 2.92 g/cm3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials