Drukuj
cyjanek miedzi (I) 99%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
202080010 202082500 202080051
ACRO202080010EA 802 PLN
ACRO202080010 ACRO202082500 ACRO202080051
cyjanek miedzi (I) 99%, extra pure
cyjanek miedzi (I)
Formuła: CCuN
Temp. topnienia: 474 °C
Gęstość: 2,92 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010975
Numer CAS: 544-92-3
Numer WE (dawny EINECS): 208-883-6
Jednostka: 1587
ADR: 6.1,II
Klasyfikacja Merck : 13,02691
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to green Powder
Assay ≥98.5 % (ex Cu)
Arsenic (As) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Tin (Sn) ≤10 ppm