Drukuj
Nadchloran srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
674583-25G 674583-5G
SIAL674583-25GEA 1310 PLN
SIAL674583-25G SIAL674583-5G
Nadchloran srebra, Sigma-Aldrich®
Nadchloran srebra
Formuła: AgClO₄
MW: 207.32 g/mol
Temp. topnienia: 486
Gęstość: 1.688 g/cm³ (25 °C)
Numer MDL: MFCD00003400
Numer CAS: 7783-93-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-035-4
Jednostka: 1481
ADR: 5.1 II
Klasyfikacja Merck : 12,08667