Nadchloran srebra, anhydrous
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
42209.06
42209.14
42209.22
42209.06EA
427
PLN
42209.06
42209.14
42209.22
Nadchloran srebra, anhydrous
Nadchloran srebra
CAS No.: 7783-93-9
Molecular Formula: AgClO4
Formula Weight: 207.32
Physical Form: Crystalline
Density: 2.806
Sensitivity: Light Sensitive and Hygroscopic
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 485° dec.
Solubility: Soluble in water and many organic solvents (benzene, toluene, pyridine)
Merck Reference: 14,8523
UN No.: 1481
MDL No.: MFCD00003400
Formuła:
AgClO₄ Gęstość: 2,806 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003400 Numer CAS: 7783-93-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-035-4 Jednostka: 1481 ADR: 5.1,II Klasyfikacja Merck : 14,8523 |