Drukuj
chlorek srebra, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
449571-1G 449571-5G
SIAL449571-1GEA 346 PLN
SIAL449571-1G SIAL449571-5G
chlorek srebra, Sigma-Aldrich®
chlorek srebra
Formuła: AgCl
Temp. Wrzenia: 1554 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 455 °C
Gęstość: 5,56 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003399
Numer CAS: 7783-90-6
Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3
Klasyfikacja Merck : 13,08582