chlorek srebra 95
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 95%
CAS No.: 7783-90-6
Molecular Formula: AgCl
Formula Weight: 143.32
Physical Form: Coarse Powder
Density: 5.56
Refractive Index: 2.071
Sensitivity: Light Sensitive
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 455°
Boiling Point: 1550°
Solubility: Practically insoluble in water. Soluble in ammonia, solutions of alkali cyanides, thiosulfates, ammonium carbonates. Insoluble in alcohol, dilute acids
Merck Reference: 14,8509
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00003399
Silver plating
Formuła:
AgCl MW: 143.32 g/mol Temp. Wrzenia: 1550 °C Temp. topnienia: 455 Gęstość: 5.56 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003399 Numer CAS: 7783-90-6 Numer WE (dawny EINECS): 232-033-3 ADR: 9 III Klasyfikacja Merck : 13,08582 |