Drukuj
Chlorek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: Copper dichloride, Cupric chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
203149-10G 203149-50G
SIAL203149-10GEA 518 PLN
SIAL203149-10G SIAL203149-50G
Chlorek miedzi(II), Sigma-Aldrich®
Chlorek miedzi(II)
Formuła: Cl₂Cu
Temp. Wrzenia: 1365,85 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 628 °C
Gęstość: 3,054 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010972
Numer CAS: 7447-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02660