Chlorek miedzi(II), ultra dry ≥99.995% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Ampuled under argon
Purity: 99.995%
CAS No.: 7447-39-4
Molecular Formula: CuCl2
Formula Weight: 134.45
Physical Form: Powder, Ampouled under argon
Density: 3.386
Appearance: Yellow-browm
Odour: Odourless
pH: 3
Melting Point: 620°
Boiling Point: 993° dec.
Merck Reference: 14,2633
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010972
Formuła:
Cl₂Cu Temp. Wrzenia: 993 °C (temp. rozkładu) Temp. topnienia: 620 °C Gęstość: 3,386 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010972 Numer CAS: 7447-39-4 Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2 Jednostka: 2802 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2633 |