Drukuj
Chlorek miedzi(II), anhydrous ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Copper dichloride, Cupric chloride
12457.18 12457.30 12457.A1
12457.18EA 305 PLN
12457.18 12457.30 12457.A1
Chlorek miedzi(II), anhydrous ≥98%
Chlorek miedzi(II)
Purity: 98% min CAS No.: 7447-39-4 Molecular Formula: CuCl2 Formula Weight: 134.45 Physical Form: Powder Density: 3.386 Appearance: Yellow-brown Odour: Odourless pH: 3 Melting Point: 620° Boiling Point: 993° dec. Solubility: Soluble in water, alcohol, acetone Merck Reference: 14,2633 UN No.: 2802 MDL No.: MFCD00010972
Isomerization and cracking catalyst, mordant in dyeing and printing fabrics, in electroplating baths for plating Cu on Al, in photography as a fixer, pigment for glass and ceramic
Formuła: Cl₂Cu
MW: 134.45 g/mol
Temp. Wrzenia: 993 °C (temp. rozkładu)
Temp. topnienia: 620 °C
Gęstość: 3.386
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010972
Numer CAS: 7447-39-4
Numer WE (dawny EINECS): 231-210-2
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 14,2633