Drukuj
Chlorek miedzi(I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
229628-100G 229628-10G
SIAL229628-100GEA 2410 PLN
SIAL229628-100G SIAL229628-10G
Chlorek miedzi(I), Sigma-Aldrich®
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
Temp. Wrzenia: 1367 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 4,145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02690