Drukuj
Chlorek miedzi(I), EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek miedziawy
MQ300
1.02739.0250 1.02739.9025
1.02739.0250EA 3600 PLN
1.02739.0250 1.02739.9025
Chlorek miedzi(I), EMSURE® ACS analysis_for, Supelco®
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
MW: 99 g/mol
Temp. Wrzenia: 1367
Temp. topnienia: 430
Gęstość: 4.145 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02690
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Solubility 0.001 - 0.1 g/l
Melting Point 422 °C
Molar Mass 99 g/mol
Bulk Density 1600 - 1800 kg/m3
Boiling Point 1367 °C
Density 4.14 g/cm3 (25 °C)
pH 5 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)
Hazard Class 8
Hazard Class Description Corrosive Material