Chlorek miedzi(I) ≥99.999% (metals basis)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Purity: 99.999%
CAS No.: 7758-89-6
Molecular Formula: CuCl
Formula Weight: 98.99
Physical Form: Powder
Density: 4.14
Refractive Index: 1.93
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White
Melting Point: 430°
Boiling Point: 1490°
Merck Reference: 14,2660
UN No.: 2802
MDL No.: MFCD00010971
Formuła:
ClCu Temp. Wrzenia: 1490 °C Temp. topnienia: 430 °C Gęstość: 4,14 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010971 Numer CAS: 7758-89-6 Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9 Jednostka: 2802 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2660 |