Drukuj
Chlorek miedzi(I) 90+% ACS
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
405875000 405871000
ACRO405875000EA 825 PLN
ACRO405875000 ACRO405871000
Chlorek miedzi(I) 90+% ACS
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
Temp. Wrzenia: 1490 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 4,14 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02690
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light green Crystalline powder
Titration with KMnO4 ≥90.0 %
Sulfate (SO4) ≤1000 ppm
Calcium (Ca) ≤100 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Potassium (K) ≤200 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.02 % (in acid)