Drukuj
Chlorek miedzi(I) 97+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
270520010 270525000 270520025
ACRO270520010EA 679 PLN
ACRO270520010 ACRO270525000 ACRO270520025
Chlorek miedzi(I) 97+%, extra pure
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
Temp. Wrzenia: 1490 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 4,14 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02690
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Light green to grey Crystalline powder
Titration Complexometric 97.0 to 103.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Arsenic (As) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in acid)
Subst nt pptd by H2S(SO4) ≤0.5 %