Drukuj
Chlorek miedzi(I) 99.99% (trace metals basis), extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
212420100 212421000
ACRO212420100EA 414 PLN
ACRO212420100 ACRO212421000
Chlorek miedzi(I) 99.99% (trace metals basis), extra pure
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
Temp. Wrzenia: 1367 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 4,14 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02690
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light green Crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.01 %