Drukuj
Chlorek miedzi(I) 97%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Chlorek miedziawy
199640250 199645000 199640025
ACRO199640250EA 232 PLN
ACRO199640250 ACRO199645000 ACRO199640025
Chlorek miedzi(I) 97%, pure
Chlorek miedzi(I)
Formuła: ClCu
Temp. Wrzenia: 1367 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 430 °C
Gęstość: 4,14 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010971
Numer CAS: 7758-89-6
Numer WE (dawny EINECS): 231-842-9
Jednostka: 2802
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02690
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green-grey Powder or pearls
Titration Complexometric ≥96.0 %
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤400 ppm