Drukuj
Trichlorek złota, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
334049-500MG 334049-5G
SIAL334049-500MGEA 1150 PLN
SIAL334049-500MG SIAL334049-5G
Trichlorek złota, Sigma-Aldrich®
Trichlorek złota
Formuła: AuCl₃
MW: 303.32 g/mol
Temp. topnienia: 287…288 °C
Gęstość: 4.3 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00014172
Numer CAS: 13453-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-623-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04536