Trichlorek złota ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 64.4%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 13453-07-1
Molecular Formula: AuCl3
Formula Weight: 303.33
Physical Form: Crystalline
Density: 3.90
Appearance: Red
Odour: Odourless
Melting Point: 180(subl)
Merck Reference: 14,4521
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014172
Formuła:
AuCl₃ Temp. topnienia: 180 °C (subl.) Gęstość: 3,90 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014172 Numer CAS: 13453-07-1 Numer WE (dawny EINECS): 236-623-1 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4521 |