Drukuj
Trichlorek złota (≥64,4% Au)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
12163.01 12163.03 12163.06
12163.01EA 767 PLN
12163.01 12163.03 12163.06
Trichlorek złota (≥64,4% Au)
Trichlorek złota
CAS No.: 13453-07-1 Molecular Formula: AuCl3 Formula Weight: 303.33 Physical Form: Crystalline Density: 3.90 Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 180(subl) Merck Reference: 14,4521 UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00014172
Formuła: AuCl₃
MW: 303.32 g/mol
Temp. topnienia: 180 °C (subl.)
Gęstość: 3.90
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014172
Numer CAS: 13453-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-623-1
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,04536