Drukuj
Trichlorek złota 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Gold(III) chloride, Gold (III) chloride
318645000 318640050
ACRO318645000EA 972 PLN
ACRO318645000 ACRO318640050
Trichlorek złota 99%
Trichlorek złota
Formuła: AuCl₃
MW: 303.32 g/mol
Temp. topnienia: 254 °C
Gęstość: 4.3
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00014172
Numer CAS: 13453-07-1
Numer WE (dawny EINECS): 236-623-1
Klasyfikacja Merck : 13,04536
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Orange-red to brown to violet Crystalline powder
Assay ≥98.5 % (ex Au)