Chlorek złota(I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
40432.01
40432.03
40432.06
40432.01EA
781
PLN
40432.01
40432.03
40432.06
Chlorek złota(I) ≥99.99% (metals basis) Au ≥ 84.2%, Premion®
Chlorek złota(I)
Purity: 99.99%
CAS No.: 10294-29-8
Molecular Formula: AuCl
Formula Weight: 232.42
Physical Form: Powder
Density: 7.57
Melting Point: 289° dec.
Merck Reference: 14,4515
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00046175
Formuła:
AuCl Gęstość: 7,57 |
Numer MDL:
MFCD00046175 Numer CAS: 10294-29-8 Numer WE (dawny EINECS): 233-655-8 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,4515 |