Drukuj
bromek miedzi (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
Synonim: Cupric bromide, Cuprous bromide
M-Clarity™ quality level = MQ100
437867-25G 437867-5G
SIAL437867-25GEA 2040 PLN
SIAL437867-25G SIAL437867-5G
bromek miedzi (II), Sigma-Aldrich®
bromek miedzi (II)
Formuła: Br₂Cu
MW: 223.35 g/mol
Temp. Wrzenia: 900
Temp. topnienia: 498
Gęstość: 4.71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010970
Numer CAS: 7789-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-167-2
Jednostka: 3260
ADR: 8 III
Klasyfikacja Merck : 13,02656