Drukuj
bromek miedzi (II), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Niebezpieczeństwo
M-Clarity™ quality level = MQ200
221775-100G 221775-500G 221775-5G
SIAL221775-100GEA 332 PLN
SIAL221775-100G SIAL221775-500G SIAL221775-5G
bromek miedzi (II), Sigma-Aldrich®
bromek miedzi (II)
Formuła: Br₂Cu
Temp. Wrzenia: 900 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 498 °C
Gęstość: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010970
Numer CAS: 7789-45-9
Numer WE (dawny EINECS): 232-167-2
Jednostka: 3260
ADR: 8,III
Klasyfikacja Merck : 13,02656