bromek miedzi (II) ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A16335.14
A16335.22
A16335.36
A16335.14EA
247
PLN
A16335.14
A16335.22
A16335.36
bromek miedzi (II) ≥99%
bromek miedzi (II)
Purity: 99%
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Formuła:
Br₂Cu Temp. Wrzenia: 900 °C Temp. topnienia: 498 °C Gęstość: 4,710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010970 Numer CAS: 7789-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-167-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 14,2629 |