bromek miedzi (II) Cu ≥ 28,1%, Reagent Grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cupric bromide, Cuprous bromide
14258.22
14258.36
14258.22EA
579
PLN
14258.22
14258.36
bromek miedzi (II) Cu ≥ 28,1%, Reagent Grade
bromek miedzi (II)
CAS No.: 7789-45-9
Molecular Formula: CuBr2
Formula Weight: 223.36
Physical Form: Crystalline
Density: 4.710
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Dark grey to black
Odour: Odourless
Melting Point: 498°
Boiling Point: 900°
Merck Reference: 14,2629
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00010970
Formuła:
Br₂Cu MW: 223.35 g/mol Temp. Wrzenia: 900 °C Temp. topnienia: 498 Gęstość: 4.710 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010970 Numer CAS: 7789-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-167-2 Jednostka: 3260 ADR: 8 III Klasyfikacja Merck : 14,2629 |