bromek miedzi (II), anhydrous 99+%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
Cupric bromide, Cuprous bromide
206330050
206331000
206330025
206335000
ACRO206330050EA
168
PLN
ACRO206330050
ACRO206331000
ACRO206330025
ACRO206335000
bromek miedzi (II), anhydrous 99+%, extra pure
bromek miedzi (II)
Formuła:
Br₂Cu Temp. Wrzenia: 900 °C (760 mmHg) Temp. topnienia: 498 °C Gęstość: 4,71 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010970 Numer CAS: 7789-45-9 Numer WE (dawny EINECS): 232-167-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 13,02656 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark grey to grey-black Crystalline powder |
Titration Iodometric | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5000 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤2000 ppm |
Insoluble matter | ≤0.05 % (in water) |