Drukuj
bromek miedzi (I), Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ200
254185-100G 254185-10G
SIAL254185-100GEA 5510 PLN
SIAL254185-100G SIAL254185-10G
bromek miedzi (I), Sigma-Aldrich®
bromek miedzi (I)
Formuła: BrCu
Temp. Wrzenia: 1345 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 504 °C
Gęstość: 4,71 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010969
Numer CAS: 7787-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-131-6
Klasyfikacja Merck : 13,02689