bromek miedzi (I) ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
11605.30
11605.A1
11605.18
11605.30EA
578
PLN
11605.30
11605.A1
11605.18
bromek miedzi (I) ≥98%
bromek miedzi (I)
Purity: 98%
CAS No.: 7787-70-4
Molecular Formula: BrCu
Formula Weight: 143.45
Physical Form: Powder
Density: 4.98
Appearance: Pale green
Melting Point: 492°
Boiling Point: 1345°
Solubility: Slightly soluble in cold water. Decomposes in hot water. Soluble in HBr, HCl, NH4OH
Merck Reference: 14,2659
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00010969
Catalyst
Formuła:
BrCu Temp. Wrzenia: 1345 °C Temp. topnienia: 492 °C Gęstość: 4,98 Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00010969 Numer CAS: 7787-70-4 Numer WE (dawny EINECS): 232-131-6 ADR: 9,III Klasyfikacja Merck : 14,2659 |