Drukuj
bromek miedzi (I) 98%, extra pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
199580010 199582500
ACRO199580010EA 1290 PLN
ACRO199580010 ACRO199582500
bromek miedzi (I) 98%, extra pure
bromek miedzi (I)
Formuła: BrCu
Temp. Wrzenia: 1345 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 504 °C
Gęstość: 4,71 g/cm³
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010969
Numer CAS: 7787-70-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-131-6
Klasyfikacja Merck : 13,02689
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Green to grey-green Powder (May discolor to grey on storage)
Titration Complexometric ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤5000 ppm
Arsenic (As) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤500 ppm
Insoluble matter ≤0.05 % (in HCl)