Trbromek złota ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A19514.03
A19514.06
A19514.03EA
1160
PLN
A19514.03
A19514.06
Trbromek złota ≥99%
Trbromek złota
Purity: 99%
CAS No.: 10294-28-7
Molecular Formula: AuBr3
Formula Weight: 436.69
Melting Point: ca 160° dec.
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00014171
Formuła:
AuBr₃ Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00014171 Numer CAS: 10294-28-7 Numer WE (dawny EINECS): 233-654-2 Jednostka: 3260 ADR: 8,III Klasyfikacja Merck : 12,04539 |