Drukuj
1-metylonaftalina, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
M-Clarity™ quality level = MQ300
W319309-1KG-K W319309-5KG-K
SIALW319309-1KG-KEA 592 PLN
SIALW319309-1KG-K SIALW319309-5KG-K
1-metylonaftalina, Sigma-Aldrich®
1-metylonaftalina
Formuła: C₁₁H₁₀
Temp. Wrzenia: 244…245 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: –33…–32 °C
Gęstość: 1,022 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 122 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004034
Numer CAS: 90-12-0
Numer WE (dawny EINECS): 201-966-8
Jednostka: 3082
ADR: 9,III