Drukuj
2-(Bromometylo)naftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
143677-100G 143677-25G 143677-5G
SIAL143677-100GEA 2360 PLN
SIAL143677-100G SIAL143677-25G SIAL143677-5G
2-(Bromometylo)naftalen, Sigma-Aldrich®
2-(Bromometylo)naftalen
Formuła: C₁₁H₉Br
MW: 221.1 g/mol
Temp. Wrzenia: 293
Temp. topnienia: 60…62 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00004123
Numer CAS: 939-26-4
Numer WE (dawny EINECS): 213-359-5
Jednostka: 3261
ADR: 8 II