Drukuj
2,7-Dihydroksynaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
D116408-100G D116408-5G
SIALD116408-100GEA 330 PLN
SIALD116408-100G SIALD116408-5G
2,7-Dihydroksynaftalen, Sigma-Aldrich®
2,7-Dihydroksynaftalen
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004085
Numer CAS: 582-17-2
Numer WE (dawny EINECS): 209-478-7