2,7-Dihydroksynaftalen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
2,7-Naphthalenediol, Naphthalene-2,7-diol
A10229.18
A10229.30
A10229.36
A10229.18EA
421
PLN
A10229.18
A10229.30
A10229.36
2,7-Dihydroksynaftalen ≥97%
2,7-Dihydroksynaftalen
Purity: 97%
CAS No.: 582-17-2
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 183-188°
Beilstein Reference: 2042383
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 183…188 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004085 Numer CAS: 582-17-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-478-7 |