2,6-Dihydroksynaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Naphthalene-2,6-diol
B21465.06
B21465.14
B21465.22
B21465.06EA
716
PLN
B21465.06
B21465.14
B21465.22
2,6-Dihydroksynaftalen ≥98%
2,6-Dihydroksynaftalen
Purity: 98%
CAS No.: 581-43-1
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 223-225°
Beilstein Reference: 1238082
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 223…225 °C Gęstość: 1,33 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004082 Numer CAS: 581-43-1 Numer WE (dawny EINECS): 209-465-6 |