Drukuj
2,3-Dihydroksynaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Synonim: Naphthalene-2,3-diol, 2,3-Naphthalenediol
37760-250G-F 37760-50G-F
SIAL37760-250G-FEA 1200 PLN
SIAL37760-250G-F SIAL37760-50G-F
2,3-Dihydroksynaftalen, Sigma-Aldrich®
2,3-Dihydroksynaftalen
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 151…152 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004073
Numer CAS: 92-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-156-7