2,3-Dihydroksynaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
A11307.09
A11307.18
A11307.30
A11307.09EA
188
PLN
A11307.09
A11307.18
A11307.30
2,3-Dihydroksynaftalen ≥98%
2,3-Dihydroksynaftalen
Purity: 98%
CAS No.: 92-44-4
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 175°(347°F)
Melting Point: 162-165°
Beilstein Reference: 742375
MDL No.: MFCD00004073
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 162…165 °C Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 175 °C (347 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00004073 Numer CAS: 92-44-4 Numer WE (dawny EINECS): 202-156-7 |