Drukuj
2,3-Dihydroksynaftalen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
115020500 115022500
ACRO115020500EA 257 PLN
ACRO115020500 ACRO115022500
2,3-Dihydroksynaftalen 97%
2,3-Dihydroksynaftalen
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 354 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 162…166 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 175 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00004073
Numer CAS: 92-44-4
Numer WE (dawny EINECS): 202-156-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to beige to pink to light grey Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 165 °C
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution (c=20, water) Passes test
Sulfate (SO4) ≤0.3 %
Iron (Fe) ≤0.01 %
Sodium (Na) ≤0.002 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %