1,7-Dihydroksynaftalen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
H28261.14
H28261.06
H28261.14EA
1460
PLN
H28261.14
H28261.06
1,7-Dihydroksynaftalen ≥97%
1,7-Dihydroksynaftalen
Purity: 97%
CAS No.: 575-38-2
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 180-184°
MDL No.: MFCD00035720
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 180…184 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00035720 Numer CAS: 575-38-2 Numer WE (dawny EINECS): 209-383-0 |