1,6-Dihydroksynaftalen ≥97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Naphthalene-1,6-diol
L15801.14
L15801.22
L15801.36
L15801.14EA
384
PLN
L15801.14
L15801.22
L15801.36
1,6-Dihydroksynaftalen ≥97%
1,6-Dihydroksynaftalen
Purity: 97+%
CAS No.: 575-44-0
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 136-140°
Beilstein Reference: 1939032
Formuła:
C₁₀H₈O₂ MW: 160.17 g/mol Temp. Wrzenia: 375 Temp. topnienia: 136…140 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003981 Numer CAS: 575-44-0 Numer WE (dawny EINECS): 209-386-7 |