Drukuj
1,5-Dihydroksynaftalen, Sigma-Aldrich®
Dostawca: Merck
Uwaga
Synonim: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
M-Clarity™ quality level = MQ100
D115606-100G D115606-500G
SIALD115606-100GEA 250 PLN
SIALD115606-100G SIALD115606-500G
1,5-Dihydroksynaftalen, Sigma-Aldrich®
1,5-Dihydroksynaftalen
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 180 °C
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003980
Numer CAS: 83-56-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-487-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III