1,5-Dihydroksynaftalen ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
L04599.30
L04599.0B
L04599.30EA
544
PLN
L04599.30
L04599.0B
1,5-Dihydroksynaftalen ≥98%
1,5-Dihydroksynaftalen
Purity: 98%
CAS No.: 83-56-7
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Flash Point: 252°(486°F)
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 2044951
MDL No.: MFCD00003980
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa) Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 252 °C (486 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003980 Numer CAS: 83-56-7 Numer WE (dawny EINECS): 201-487-4 Jednostka: 3077 ADR: 9,III |