Drukuj
1,5-Dihydroksynaftalen 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,5-Naphthalenediol, Naphthalene-1,5-diol
115001000 115005000
ACRO115001000EA 233 PLN
ACRO115001000 ACRO115005000
1,5-Dihydroksynaftalen 97%
1,5-Dihydroksynaftalen
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 375 °C (1013 hPa)
Gęstość: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Temp. Zapłonu: 252 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003980
Numer CAS: 83-56-7
Numer WE (dawny EINECS): 201-487-4
Jednostka: 3077
ADR: 9,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey-brown to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %