naftalene-1,3-diol ≥98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Naphthalene-1,3-diol, Naphthalene-1,3-diol
A17739.06
A17739.03
A17739.14
A17739.06EA
1300
PLN
A17739.06
A17739.03
A17739.14
naftalene-1,3-diol ≥98%
naftalene-1,3-diol
Purity: 98%
CAS No.: 132-86-5
Molecular Formula: C10H8O2
Formula Weight: 160.17
Melting Point: 123-126°
Beilstein Reference: 2044002
Merck Reference: 14,6396
MDL No.: MFCD00003965
Formuła:
C₁₀H₈O₂ Temp. Wrzenia: 386 °C (1013 hPa) Temp. topnienia: 123…126 °C Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00003965 Numer CAS: 132-86-5 Numer WE (dawny EINECS): 205-079-7 Klasyfikacja Merck : 14,6396 |