Drukuj
naftalene-1,3-diol 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
163340010 163340050 163340250
ACRO163340010EA 350 PLN
ACRO163340010 ACRO163340050 ACRO163340250
naftalene-1,3-diol 99+%
naftalene-1,3-diol
Formuła: C₁₀H₈O₂
Temp. Wrzenia: 386 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 123…126 °C
Gęstość: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003965
Numer CAS: 132-86-5
Numer WE (dawny EINECS): 205-079-7
Klasyfikacja Merck : 12,06483
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Pink-orange to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 123 to 126 °C
Titration with NaOH ≥99.0 %