Drukuj
2-Metoksynaftalen 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Methyl 2-naphthyl ether
164750050 164755000
ACRO164750050EA 120 PLN
ACRO164750050 ACRO164755000
2-Metoksynaftalen 98%
2-Metoksynaftalen
Formuła: C₁₁H₁₀O
Temp. Wrzenia: 274 °C (1013 hPa)
Temp. topnienia: 73…75 °C
Gęstość: 1,266 g/cm³ (20 °C)
Numer MDL: MFCD00004061
Numer CAS: 93-04-9
Numer WE (dawny EINECS): 202-213-6
Klasyfikacja Merck : 12,06076
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow-brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥71.5 °C
GC ≥97.5 %