2-Etoksynaftalen ≥99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Uwaga
|
Synonim:
Ethyl 2-naphthyl ether
B23327.14
B23327.22
B23327.36
B23327.14EA
167
PLN
B23327.14
B23327.22
B23327.36
2-Etoksynaftalen ≥99%
2-Etoksynaftalen
Purity: 99%
CAS No.: 93-18-5
Molecular Formula: C12H12O
Formula Weight: 172.23
Flash Point: 134°(273°F)
Melting Point: 35-37°
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 2042397
Merck Reference: 14,3752
MDL No.: MFCD00016808
Formuła:
C₁₂H₁₂O Temp. Wrzenia: 282 °C Temp. topnienia: 35…37 °C Gęstość: 1,064 g/cm³ (20 °C) Temp. Zapłonu: 134 °C (273 °F) Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00016808 Numer CAS: 93-18-5 Numer WE (dawny EINECS): 202-226-7 Klasyfikacja Merck : 14,3752 |